Vai a
93362
Trizma® base
≥99.8% (T), crystalline, for molecular biology, BioUltra
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 156.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 273.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 445.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
CHF 156.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Trizma® base, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
aminopeptidase substrate
product line
BioUltra
assay
≥99.8% (T)
form
crystalline
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
colorless to white
pH
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.08
suitability
in accordance for luminescence
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Il TRIS è un consolidato standard basimetrico e un tampone usato in biochimica e biologia molecolare. Può essere usato da solo come tampone o come componente di tamponi misti: Tris-EDTA (TE), Tris-acetato-EDTA (TAE), Tris-borato-EDTA (TBE), ecc. È puro, sostanzialmente stabile, relativamente non igroscopico e ha un alto peso equivalente.
La qualità BioChemika è per le comuni applicazioni biochimiche. I prodotti indicati come BioChemika di grado Ultra sono adatti per varie applicazioni come purificazione, precipitazione, cristallizzazione e altre applicazioni che richiedono uno stretto controllo del contenuto elementale. Tutte le qualità sono state sottoposte ad analisi di elementi in tracce. Le qualità per biologia molecolare sono testate anche per l′assenza di nucleasi e la qualità della luminescenza è controllata spettroscopicamente.
Application
Trizma è stato impiegato:
  • Nel terreno di coltura e dissezione di colture di tessuti organotipici di ippocampo
  • come componente di tamponi di lisi prima di immunoprecipitazione e immunoblot.
  • Come componente del tampone di raccolta, tampone di lisi, tampone di diluizione ChIP e tampone di lavaggio nel metodo di immunoprecipitazione della cromatina per studiare i legami proteina-DNA.
  • come componente di formulazioni di tamponi misti
  • Come componente di NuPAGE tampone di carico per SDS-PAGE e componente del tampone di trasferimento per Western blot.
Trizma è impiegato nella formulazione di soluzioni tampone nell′intervallo di pH da 7,5 a 8,5. Le soluzioni tampone Tris sono ampiamente usate in biologia cellulare e molecolare in processi come l′estrazione e la purificazione di proteine e acido nucleico. Ci sono tamponi basati su Trizma anche nelle cromatografie in colonna e nelle elettroforesi in gel. La base Trizma è impiegata come un reagente generale per la preparazione di tutti i tipi dei tamponi Tris.
Other Notes
Confronta agevolmente le specifiche dei prodotti Trizma sulla tabella delle specifiche Trizma.
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Running buffer component in non-denaturing agarose gel electrophoresis; In non-denaturing and urea-denaturing polyacrylamide gel electrophoresis; DNA digest analysis with capillary electrophoresis.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T6791T4661RDD008
Trizma® base BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
Sigma-Aldrich
93362
Trizma® base
Trizma® base BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration)
Sigma-Aldrich
T6791
Trizma® base
Trizma® base ≥99.9% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T4661
Trizma® base
Trizma® base anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
RDD008
Trizma® base
assay
≥99.8% (T)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9%
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
Redi-Dri
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
pH
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
pH
10.0-11.5
pH
10.5-12, 7-9
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Contenuto correlato
Trizma Base Specification Comparison
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
93362-1KG04061835541850
93362-500G04061835498567
93362-250G04061835541867
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf