Vai a
93192
α-Cetone
odorant used in allergy studies
Sinonimo/i:
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 45.50
CHF 38.67
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.32
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-846-3
MDL number:
CHF 38.67
Prezzo di listinoCHF 45.50Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
composition
iso-ɑ-methylionone, ≥85% , iso-β-methylionone, ≤10%
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
General description
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one is fragrant sensitizer added frequently to deodorants and perfumes. It is one of the allergens responsible for axillary dermatitis.[1]
Application
Suitable for
  • contact sensitization studies to identify allergens present in cosmetic preparations
  • elucidation of molecular pathways related to allergic reactions
  • analytical standard
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1679703642W259403
α-Cetone odorant used in allergy studies
Sigma-Aldrich
93192
α-Cetone
α-Ionone analytical standard
Supelco
03642
α-Ionone
α-Ionone ≥90%, stabilized
Sigma-Aldrich
W259403
α-Ionone
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
Fragrance grade, Halal, Kosher
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
composition
iso-ɑ-methylionone, ≥85% , iso-β-methylionone, ≤10%
composition
-
composition
-
composition
-
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.5 °F - closed cup
flash_point_c
110.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
93192-50ML-F04061836846213
93192-10ML-F04061836846206