Vai a
88571
1,6-Hexanediol solution
BioUltra, ~6 M in H2O
Sinonimo/i:
α,ω-Hexanediol, Hexamethylene glycol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 196.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
211-074-0
MDL number:
Form:
liquid
CHF 196.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
~6 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nataliya Shulga et al.
Molecular and cellular biology, 23(2), 534-542 (2003-01-02)
The nuclear pore complex (NPC) is a permeable sieve that can dilate to facilitate the bidirectional translocation of a wide size range of receptor-cargo complexes. The binding of receptors to FG nucleoporin docking sites triggers channel gating by an unknown
M A Rahman et al.
Dental materials journal, 14(2), 230-235 (1995-12-01)
The optimum concentration and application time for an experimental dentin primer composed of an aqueous solution of 1,6-hexanediol were determined by measuring the wall-to-wall polymerization contraction gap width of a commercial light-activated resin composite in a cylindrical dentin cavity prepared
H D Durham et al.
Muscle & nerve, 11(2), 160-165 (1988-02-01)
We reported previously that 2,5-hexanedione (2,5-HD), the neurotoxic metabolite of methyl-n-butylketone (MnBK) and n-hexane, induced aggregation of intermediate filaments of the vimentin type in cultured fibroblasts. To determine if these findings have relevance to the mechanism by which these hexacarbons
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
88571-100ML-F04061838177414