This is a fairly crude preparation. The product is not tested to determine the ratio of single versus double stranded RNA. It is likely that both forms are present.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 104.00 | |
| 100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 276.00 |
Informazioni su questo articolo
Form:
solid
Solubility:
0.1 M acetate buffer pH 5.0: soluble 10 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
CHF 104.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mr 5000-8000
impurities
≤10% water
solubility
0.1 M acetate buffer pH 5.0: soluble 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
RNA from yeast is used in molecular biology laboratories as a carrier during nucleic acid purifications. When used at 10-20 μg/ml, the tRNA acts as a potent co-precipitant that allows for maximal RNA recovery (when working with limited samples).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 0.1 M acetate buffer pH 5.0: soluble 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 83850-100G | 04061833005859 |
| 83850-25G | 04061833417881 |
-
Is this RNA in a double-stranded form?
1 answer-