Informazioni su questo articolo
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystals
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 554 nm; λem 575 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C46H67N2O3.ClHO4/c1-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-34-50-46(49)40-29-26-25-28-39(40)45-41-32-30-37(47(7-2)8-3)35-43(41)51-44-36-38(31-33-42(44)45)48(9-4)10-5;2-1(3,4)5/h25-26,28-33,35-36H,6-24,27,34H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
WPBUPFBTCDYKNM-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 689491-1G | 04061832764955 |
| 689491-5G | 04061832764962 |
| 83685-10MG | 04061833278321 |