Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 553.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Application
- Role in Ubiquinone Biosynthesis: The compound contributed to the biosynthesis of the benzenoid moiety of ubiquinone, a key component in plant biochemistry, highlighting its essential role in cellular energy production and plant health (Soubeyrand et al., 2018).
Biochem/physiol Actions
Similar kaempferol glycosides reduce food intake and corresponding weight gain in Wistar rats. The glucoside was not tested.
Similar kaempferol glycosides reduce food intake and corresponding weight gain in Wistar rats.The glucoside was not tested.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form crystals | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 79851-25MG | 04061832973616 |