Vai a
79457
Cyanidin chloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 105.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11ClO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-438-6
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 105.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
InChI key
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anthocyanidin. Pigment found in several varieties of berries. Antioxidant.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
244805PHL8002294099
Cyanidin chloride phyproof® Reference Substance
PHL80022
Cyanidin chloride
Cyanidin chloride analytical standard
Supelco
94099
Cyanidin chloride
assay
≥95% (HPLC)
assay
95%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanidin chloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)