Vai a
78225
Polyethylene glycol solution
30% PEG 1500
Sinonimo/i:
Crystallization solution 43/Kit-No 82009
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.26
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PEG 1500 30% solution,
form
liquid
Quality Level
pH
4.0±0.2 ( in neat)
density
1.05 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tijana Ivanovic et al.
The EMBO journal, 27(8), 1289-1298 (2008-03-29)
Nonenveloped animal viruses must disrupt or perforate a cell membrane during entry. Recent work with reovirus has shown formation of size-selective pores in RBC membranes in concert with structural changes in capsid protein mu1. Here, we demonstrate that mu1 fragments
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
78225-10ML-F04061837839252
78225-100ML-F04061832943497