Vai a
75118
Atto MB2
Methylene Blue derivative
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 197.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
CHF 197.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.), 667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
−20°C
General description
Atto MB2 is a derivative of the well-known redox dye Methylene Blue. The dye can be reversibly reduced to the colorless leuko form. Upon oxidation (e.g. with oxygen) the dye recovers, and the absorption is fully restored.
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2 is moderately hydrophilic.
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
029347349994169
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
75118
Atto MB2
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
02934
Atto MB2-Biotin
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.)
λmax
658 nm in ethanol (lit.), 667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λmax
-
λmax
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
75118-1MG04061823369756