The molecular weight for this product is not determined.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 321.00 | |
| 10 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 584.00 |
Informazioni su questo articolo
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
200 nm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 |
| concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 200 nm | particle size 250 μm std dev <6.5 μm | particle size 600 nm std dev ≤0.03 μm | particle size 10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particles based on polystyrene
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69057-10ML-F | 04061837732508 |
| 69057-5ML-F | 04061832765136 |
-
Could you please provide the chemical formula (or repeating unit) and the average molecular weight of the polystyrene microparticles (200nm)?
1 answer-
Helpful?
-
-
I am curious if latex beads from PS in 250 nm mean sizes are available or not?
1 answer-
Micro particles based on polystyrene are not available in a 250 nm mean size.