Vai a
68903
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate
galactose-6-sulfate sulphatase substrate, ≥90% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-MU-Gal-6S sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Beta-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Gal-6S sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 314.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17NaO11S
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.35
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 314.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate, ≥90% (HPLC)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
InChI key
KHTOBGQRIASILC-XNSOHGFJSA-M
Application
suitable as a fluorogenic substrate for galactose-6-sulfate sulphatase; fluorogenic substrate for the diagnosis of Morquio disease type A[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9659M8639M8168
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H Zhao et al.
Prenatal diagnosis, 10(2), 85-91 (1990-02-01)
A new fluorogenic substrate, 4 methylumbelliferyl beta-D-6-sulphogalactoside, was used for the assay of galactose-6-sulphate sulphatase activity in chorionic villi, cultured villus cells, and amniocytes. The fluorometric assay is much more convenient than the conventional assay using radiolabelled, sulphated oligosaccharides. Both
O P van Diggelen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 187(2), 131-139 (1990-02-28)
4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside-6-sulphate was synthesized and used for the determination of galactose-6-sulphate sulphatase activity. Fibroblasts and leucocytes from 12 different Morquio A patients, showed 0.0-2.7% of mean normal galactose-6-sulphate sulphatase activity. Heterozygotes showed intermediate activities. The enzymatic liberation of the fluorochrome from
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
68903-5MG04061832764832