Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
mol wt
Mn ~90000, Mp ~95000, Mw ~124000
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(D-lactide) (PDLA), a polymer of a stereospecific cyclic di-ester of lactic acid, is used in biomaterial research for the development of devices such as therapeutic drug delivery vessels. Poly(D-lactide) is used for the preparation of microparticles and resorbable polylactide scaffolds.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt Mn ~90000, Mw ~124000 | mol wt average Mn 10,000 | mol wt average Mw 15000 | mol wt average Mn 5,000 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 67122-100MG-F | 04061832463964 |
| 67122-500MG-F | 04061832463971 |