Vai a
62028
6′-Amino-D-luciferin
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, (S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 566.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9N3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.34
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
12930905
CHF 566.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@H]1CSC(C(S2)=NC3=C2C=C(N)C=C3)=N1)=O
InChI
1S/C11H9N3O2S2/c12-5-1-2-6-8(3-5)18-10(13-6)9-14-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7H,4,12H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
HKSJKXOOBAVPKR-SSDOTTSWSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
750786L9504L6152
D-Luciferin synthetic
Sigma-Aldrich
L9504
D-Luciferin
D-Luciferin synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L6152
D-Luciferin
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
596.5 °F
flash_point_c
313.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
62028-10MG04061832532752