Informazioni su questo articolo
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPCE), ≥90% (coupling to amines)
fluorescence
λex 386 nm; λem 613 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Eu3+
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2-c3ccc(cc3)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C30H15ClF14O6S/c31-52(50,51)18-9-10-19(14-1-5-16(6-2-14)21(46)12-23(48)25(32,33)27(36,37)29(40,41)42)20(11-18)15-3-7-17(8-4-15)22(47)13-24(49)26(34,35)28(38,39)30(43,44)45/h1-11H,12-13H2
InChI key
SXOYJUDQQHVGHW-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?