Vai a
57676
2-[4-(Iodoacetamido)phenyl]-6-methylbenzothiazole
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13IN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 345 nm; λem 383 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc2nc(sc2c1)-c3ccc(NC(=O)CI)cc3
InChI
1S/C16H13IN2OS/c1-10-2-7-13-14(8-10)21-16(19-13)11-3-5-12(6-4-11)18-15(20)9-17/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
PKLHKGNTARKGAK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)