Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.544
SMILES string
O=C1CC(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-9(7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
BVQSFCUGCAZOJQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Cationic Co(III)(salen) complex catalyzes the asymmetric Baeyer–Villiger reaction of 3-phenylcyclobutanone. Chiral N1,N10-ethylene-bridged flavinium salts catalyzes the H2O2 oxidation of 3-phenylcyclobutanone to afford the corresponding lactones. 3-Phenylcyclobutanone can be synthesized from 2,2-dichloro3-phenylcyclobutenone.
Application
3-Phenylcyclobutanone may be used in synthesizing γ-butyrolactones and 2,4-bis(dimethylaminomethyl)-3-phenylcyclobutane.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?