Vai a
53557
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 3,000-6,000
Sinonimo/i:
FITC–DEAE–Dextran 4, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 259.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
CHF 259.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 3,000-6,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-DEAE-Dextran 4 is a cationic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-DEAE-Dextran 4 may be use to compare selectivity versus neutral FITC-Dextran 4 or anionic FITC-CM-Dextran 4.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
696585247154702
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
-
composition
-
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
mol wt
average mol wt 3,000-6,000
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 2,000,000
mol wt
average mol wt 70,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)