Vai a
53370
L-istidina
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Acido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propionico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 49.50
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 605.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
eCl@ss:
32160406
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
CHF 49.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +9.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
≤0.3% foreign amino acids
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
General description
L-Histidine is a hydrophilic essential amino acid that has a basic sidechain containing an imidazole group.
Biochem/physiol Actions
L-Histidine is biosynthesized from ATP, 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate (PRPP), and glutamine. This essential amino acid can be degraded to glutamate by histidiase, urocanase and imidazolonepropionase; it is also the precursor of histamine by action of histidine decarboxylase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H403613085508.16005
L-istidina ≥99.0% (AT)
Sigma-Aldrich
53370
L-istidina
L-istidina
SAFC
H4036
L-istidina
L-istidina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1308550
L-istidina
L-istidina for synthesis
Sigma-Aldrich
8.16005
L-istidina
form
solid
form
powder
form
-
form
crystals
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.5%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
149.55 g/L
optical activity
[α]20/D +9.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-istidina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf