Vai a
45726
Acido acetico
suitable for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 143.00
2.5 L
Disponibile per la spedizione OGGIdaBuchs
CHF 270.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-580-7
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
CHF 143.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C), 73.3 hPa ( 50.0 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
impurities
insoluble matter, passes filter test
evapn. residue
≤0.0005%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Cd: ≤0.02 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.05 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Ge: ≤0.05 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.05 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Zr: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.02
suitability
suitable for luminescence
organoleptic
pungent
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3320927225695092
Acetic acid suitable for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
Acetic acid
Acetic acid glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sigma-Aldrich
33209
Acetic acid
Acetic acid glacial, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
27225
Acetic acid
Acetic acid glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
695092
Acetic acid
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8%
assay
99.8-100.5%
assay
≥99.7%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C), 73.3 hPa ( 50.0 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido acetico
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
45726-1L-F04061832342061
45726-2.5L-F04061838176936