Vai a
40232
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
≥97.0% (dried material, CHN)
Sinonimo/i:
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)propanesulfonate, 3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)propanesulfonate, 3-(Dodecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Lauryldimethylammonio)propanesulfonate, Dodecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Lauryl sulfobetaine, SB3-12
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 272.00
CHF 231.20
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 997.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
239-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4145308
CHF 231.20
Prezzo di listinoCHF 272.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (dried material, CHN)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,500
aggregation number
55
ign. residue
≤0.1%
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
CMC
2-4 mM (20-25°C)
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate has been used as a component of trypsin buffer for the dialysis of protein solution.
Other Notes
Zwitterionic surfactant which effectively solubilizes cardiac 5′-nucleotidase[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D043140772T0807
assay
≥97.0% (dried material, CHN)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
aggregation number
55
aggregation number
55
aggregation number
83
aggregation number
83
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
detection
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
CMC
2-4 mM (20-25°C)
CMC
2-4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H L Liou et al.
Biochemistry, 40(21), 6475-6485 (2001-05-24)
The tertiary structure of murine adipocyte fatty acid-binding protein (AFABP) is a flattened 10-stranded beta-barrel capped by a helix-turn-helix segment. This helical domain is hypothesized to behave as a "lid" or portal for ligand entry into and exit from the
W Hu et al.
The Analyst, 125(3), 447-451 (2000-06-01)
A new ion chromatographic (IC) system, which uses zwitterionic (e.g., Zwittergent 3-14) micelles as both stationary and mobile phases, highly useful for the analysis of inorganic anions in biological samples, was developed. The zwitterionic micellar stationary phase (which is obtained
Marien I de Jonge et al.
European journal of biochemistry, 269(21), 5215-5223 (2002-10-24)
Opacity-associated (Opa) proteins are outer membrane proteins which play a critical role in the adhesion of pathogenic Neisseria spp. to epithelial and endothelial cells and polymorphonuclear neutrophils. The adherence is mainly mediated by the CD66-epitope-containing members of the carcinoembryonic-antigen family
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
40232-50G04061831985832
40232-250G04061833440384