Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
N,N-Dimethylcasein, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
product line
BioReagent
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of enzyme activity
solubility
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
λ
0.1 % in H2O (TBS test)
UV absorption
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 1.0 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 5 mg/mL, clear to hazy | solubility water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange | solubility chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| UV absorption λ: 340 nm Amax: ≤0.08 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| quality for spectrophotometric det. of enzyme activity | quality - | quality - | quality - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 39890-1G | 04061826722756 |
| 39890-5G | 04061833691083 |