Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16BrClNO9P · NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.64
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
[NH4+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OP([O-])(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrClNO9P.H3N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)25-27(23,24)26-14-12(21)10(19)9(18)11(20)13(14)22;/h1-3,9-14,17-22H,(H,23,24);1H3/t9?,10-,11+,12-,13-,14?;/m1./s1
InChI key
HIFQQHVVHCJEPZ-STHBLVJOSA-N
General description
Sold for research purposes only, Biosynth patents WO 98/38332, US 6068988 for the detection of microbial metabolites with a 3-indoxyl-myo-inositol-1-phosphate compound.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 38896-50MG-F | 04061834400066 |
| 38896-10MG-F | 04061831969962 |