Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
16/f5, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (376M-94), vial of 0.5 mL concentrate (376M-95), bottle of 1.0 mL predilute (376M-97), vial of 1.0 mL concentrate (376M-96), bottle of 7.0 mL predilute (376M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
breast, pancreatic ductal adenocarcinoma, urothelial carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, nuclear
Gene Information
human ... S100P(6286)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 376M-98 | 0841683139713 |
| 376M-92-VENT | 04061838385314 |
| 376M-97 | 0841683139706 |
| 376M-95 | 0841683139683 |
| 376M-94 | 0841683139676 |
| 376M-96 | 0841683139690 |