Vai a
36677
Dicofol
PESTANAL®
Sinonimo/i:
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 74.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Cl5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-082-0
Beilstein/REAXYS Number:
1886299
MDL number:
CHF 74.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(20,14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,20H
InChI key
UOAMTSKGCBMZTC-UHFFFAOYSA-N
General description
Dicofol is a non-systemic insecticide used for a variety of crops. It can be synthesized from dichlorodiphenyltrichloroethane(DDT) via chlorination followed by hydrolysis.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7404674011CRM55869
Dicofol PESTANAL®
Supelco
36677
Dicofol
Dicofol certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74046
Dicofol
(±)-Diclofop certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74011
(±)-Diclofop
Clofentezine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
CRM55869
Clofentezine
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicofol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)