Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (355A-14), vial of 0.5 mL concentrate (355A-15), bottle of 1.0 mL predilute (355A-17), vial of 1.0 mL concentrate (355A-16), bottle of 7.0 mL predilute (355A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
control
colorectal carcinoma, mesothelioma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... SLC2A1(6513)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 355A-14 | 0841683138242 |
| 355A-12-VENT | 04061838385147 |
| 355A-18 | 0841683138280 |
| 355A-15 | 0841683138259 |
| 355A-16 | 0841683138266 |
| 355A-17 | 0841683138273 |