Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 149.00 | |
| 100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 580.00 |
Informazioni su questo articolo
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
98.0-101.0% (redox titration)
form
crystals, powder
mol wt
113.61 g/mol
concentration
≤100% (2-aminoethanethiol hydrochloride)
color
colorless to white
pH
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
67-71 °C
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 280 nm Amax: ≤0.3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 98.0-101.0% (redox titration) | assay - | assay ≥98% (titration) | assay ≥97.0% (RT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - |
| mp 67-71 °C | mp 67-71 °C | mp 67-71 °C | mp 64-70 °C, 67-71 °C |
| form crystals, powder | form - | form powder or crystals | form crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 30078-25G | 04061826659588 |
| 30078-100G | 04061833379462 |