Vai a
19362
4-Methylumbelliferyl butyrate
lipase substrate; esterase substrate, ≥95% (HPCE), powder or crystals, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
MU-Bu
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 23.40
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 81.10
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-694-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
227973
CHF 23.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl butyrate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Quality Level
assay
≥95% (HPCE)
form
powder or crystals
mp
90-92 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (Lipase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-4-13(15)17-10-5-6-11-9(2)7-14(16)18-12(11)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WKPUJZVCZXWKCK-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as fluorogenic substrate for esterases/lipases
Other Notes
Fluorogenic substrate for butyrate esterase[1]
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Vaneechoutte et al.
Journal of clinical microbiology, 26(6), 1227-1228 (1988-06-01)
Branhamella catarrhalis can be distinguished from Neisseria spp. by the presence of butyrate esterase. This enzyme can be rapidly detected when 4-methylumbelliferyl butyrate is used as the substrate. All B. catarrhalis strains tested gave a positive fluorescence reaction within 5
E Speeleveld et al.
Journal of clinical microbiology, 32(5), 1362-1363 (1994-05-01)
Moraxella catarrhalis can easily be differentiated from other oxidase-positive, gram-negative cocci with tributyrine, 4-methylumbelliferyl butyrate, or indoxyl acetate. All M. catarrhalis give positive reactions, and all Neisseria spp. give negative reactions. The 4-methylumbelliferyl butyrate tube test and indoxyl acetate strip
Determination of lipase activity using image analysis.
Marcelo Müller-Santos et al.
Analytical biochemistry, 351(2), 305-307 (2006-03-10)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
19362-1G04061838760869
19362-5G04061838760876
Questions
  1. I am looking for a general esterase activity protocol using 4-Methylumbelliferyl butyrate as a substrate.
    1 answer
    1. Consult the Butyrate Esterase Test published in the Clinical Microbiology Procedures Handbook. Alternatively, refer to "A Methodology for Detection and Quantification of Esterase Activity" published in Methods in Molecular Biology.