Vai a
1805
Phosphate Buffer
powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.60-7.80 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Preparation Note
Contains sodium and potassium phosphates. Intended for use in the Sigma Butyrate Esterase Procedure, No. 181B.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8165P3288903C
Phosphate Buffer powder
Sigma-Aldrich
1805
Phosphate Buffer
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
solution
pH
7.60-7.80 (25 °C)
pH
6.60-6.80
pH
7.10-7.30
pH
6.3(concentrate)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffer
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)