Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11O8P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.11 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC([C@@H](O)[C@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C5H11O8P/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
FNZLKVNUWIIPSJ-RFZPGFLSSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Xylulose 5-phosphate (D-Xu-5-P) is a metabolite of the hexose monophosphate pathway activating protein phosphatase 2A to mediate the acute effects of carbohydrate feeding on the glycolytic pathway, the coordinated control of enzymes required in fatty acid & triglyceride synthesis. D-Xylulose 5-phosphate is the signal for the coordinated control of lipogenesis. The elevation of D-Xylulose 5-phosphate is the coordinating signal that both acutely activates phosphofructokinase in glycolysis and promotes the action of the transcription factor ChREBP to increase transcription of the genes for the enzymes of lipogenesis, the hexose monophosphate shunt, and glycolysis, all of which are required for the de novo synthesis of fat.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay 95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 15732-5MG | 04061833045565 |
| 15732-1MG | 04061838743299 |
| 15732-25MG | 04061833045558 |