Vai a
11635
Azomethine-H monosodium salt hydrate
solid, suitable for UV/Vis spectroscopy, p.a.
Azomethine-H monosodium salt hydrate
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 4-Hydroxy-5-(salicylideneamino)-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4100175
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Azomethine-H monosodium salt hydrate, p.a.
grade
p.a.
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
functional group
imine, sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Application
Azomethine-H monosodium salt hydrate is a complexing agent used to determine the concentration of boron in the aqueous solutions by the colorimetric method.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R.A. Edwards
Analyst, 105, 139-139 (1980)
G.D. Schucker et al.
Analytica Chimica Acta, 75, 95-95 (1975)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
814645010004022536420059
814645001004027269276867
86870-100G04061833041963
86862-1AMP04061838095428
814645002504022536420042
86862-6EA-KC04061833695166
86852-10G-F04061833041864
86870-25G04061833041970
86870-500G04061833041987
86852-50G-F04061833041871
11635-25G04061835554119
11635-5G04061835508525
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review