Vai a
10115
Amiloglucosidasi
greener alternative
lyophilized, powder, ~70 U/mg
Sinonimo/i:
1,4-α-D-glucan glucoidrolasi, Eso-1,4-α-glucosidasi, Glucoamilasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 118.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 497.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
~70 U/mg
CHF 118.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
quality
lyophilized
specific activity
~70 U/mg
mol wt
Mr ~97,000
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
temperature at 50 °C (optimum temperature)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Il nostro impegno è fornire prodotti alternativi verdi che aderiscano ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è stato migliorato per offrire una maggiore efficienza energetica e prevenire gli sprechi quando viene usato nella ricerca sull′idrolisi dell′amido. Per maggiori informazioni vedere l′articolo nei biofile.
L′amiloglucosidasi è un enzima disaccaridico che appartiene al tipo delle α-glucosidasi. Viene prodotta da diverse specie di Aspergillus genus.
Application
L′amiloglucosidasi da Aspergillus niger è usata nel saggio del glicogeno e nel tampone acetato per l′idrolisi dell′amido.[1] Può essere usata anche per la determinazione del glicogeno nelle cellule intere di lievito e nella sintesi di etero-oligosaccaridi tramite reazione inversa della glucoamilasi.
Other Notes
Una unità corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 μmole di glucosio al minuto a pH 4,8 e a 60 °C (amido sec. Zulkowsky, Cat. n. 85642, come substrato).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10113A1602A9913
Amiloglucosidasi for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Supelco
A9913
Amiloglucosidasi
specific activity
~70 U/mg
specific activity
~120 U/mg
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
-
form
powder
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
form
liquid
mol wt
Mr ~97,000
mol wt
Mr ~97000
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
quality
lyophilized
quality
-
quality
-
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amiloglucosidasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the optimal temperature for this enzyme?
    1 answer
    1. The enzymatic activity of this product is assessed at 60 °C with glucose as a substrate. External sources indicate higher temperatures, up to 75°C, may be optimal for more complex sugars.
      Helpful?
  2. Can you kindly indicate what the optimum pH is for this enzyme?
    1 answer
    1. The activity of this enzyme is assessed at pH 4.8 with glucose as a substrate. External sources indicate a lower pH of approximately 4.0 may be optimal for a disaccharide, such as maltose, or a more complex sugar.
      Helpful?
  3. What enzyme dilution buffer is recommended for this specific enzyme?
    1 answer
    1. For assay purposes, this product is prepared in water acidified to pH 4.8 at a concentration of 5 u/mL. This material may also be prepared in 10 mM sodium acetate buffer, pH 4.8.