Vai a
08730
1,5-Diaminopentane dihydrochloride 1 M solution
Sinonimo/i:
1,5-Diaminopentane dihydrochloride solution, Additive Screening Solution 33/Kit-No 78374
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous solution
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
H35803-1G04061833793503
H35803-10G04061833793480
08730-1ML-F04061838652829