Vai a
08445
7-Amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ~90% (HPLC)
Sinonimo/i:
2H-1-Benzopyran-3-acetic acid, AMCA-H, Aminomethyl coumarin acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.10
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 310.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.22
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7927205
CHF 85.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
~90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, aqueous base: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 433 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
InChI
1S/C12H11NO4/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
QEQDLKUMPUDNPG-UHFFFAOYSA-N
Application
AMCA is a useful agent for labeling proteins. Demonstrates a characteristic absorption peak at 345 nm with a fluorescence emission at 440-460 nm (blue region); however, when conjugated with proteins the absorption peak shifts to 355 nm with a fluorescence emission at 440-460 nm. It has a high fluorescence yield with a sufficient Stokes shift (100 nm) and is relatively photostable [1]. Relatively easy to activate and couple to the N-terminal amino group of a peptide resulting in an acid stable amide bond [2][3].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Useful blue fluorophore for immunofluorescence, λabs ~350 nm, λem ~440 nm[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2351995.330015.43808
Acido acetico for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33001
Acido acetico
Acido acetico for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43808
Acido acetico
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 350 nm; λem 433 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, aqueous base: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
assay
~90% (HPLC)
assay
97%
assay
≥99.8% (acidimetric)
assay
≥99.8% (alkalimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)