Vai a
05937
N,N-Dimethylallylamine
Sinonimo/i:
3-Dimethylamino-1-propene, N-Allyl-dimethylamin, DMAA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2=CHCH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
218-458-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734044
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
256226226289127124
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.732 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylallylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Braunitzer et al.
Biological chemistry Hoppe-Seyler, 368(3), 195-198 (1987-03-01)
The currently used base for gas-phase sequencing, trimethylamine, can be substituted by more hydrophobic tertiary amines without any problems. We used mainly N,N-dimethylallylamine and 3-(dimethylamino)propyne, both as aqueous solutions at constant temperature (40 degrees C). The advantages of these bases
František Bílek et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 842-848 (2012-10-30)
Three monomers (allylamine, N-allylmethylamine and N,N-dimethylallylamine) were used for grafting onto air plasma activated LDPE surface. Antibacterial agent triclosan was anchored on such substrates. Influence of graft type on the antibacterial properties was determined. Increase of antibacterial activity and amount
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
316539-25G04061833021422
05937-25ML04061838643001