Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 177.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
mp
260-265 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder or crystals | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 260-265 °C (lit.) | mp 260-265 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acacetin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?