Vai a
ERMFA013
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
life science and biopharma
Packaging
Set with 5 bars
Analysis Note
For more information please see:
ERM-FA013_cert
ERM-FA013_report
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ERMFA016ERMFA015ERMFA415
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ERMFA013-1EA04061832660288