Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ergotamine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
InChI
1S/C19H23N3O2.C4H4O4/c1-11(10-23)21-19(24)13-6-15-14-4-3-5-16-18(14)12(8-20-16)7-17(15)22(2)9-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,8,11,13,17,20,23H,7,9-10H2,1-2H3,(H,21,24);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t11-,13+,17+;/m0./s1
InChI key
YREISLCRUMOYAY-IIPCNOPRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ergometrin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?