Vai a
B2883
bisBenzimide H 33258
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2′-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi(1H-benzimidazole) trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)benzimidazole trihydrochloride, BBIH, BXI-72, HOE 33258, Hoechst 33258, NSC334072
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 59.30
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 180.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 718.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’150.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24N6O · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
533.88
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-690-6
Beilstein/REAXYS Number:
4088183
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 59.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
280 °C
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
suitability
passes application test for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Application
bisBenzimide H 33258 has been used for nuclear staining in cells.
bisBenzimide H 33258 is useful for staining DNA, chromosomes and nuclei. bisBenzimide H 33258 may be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
bisBenzimide H 33258 is useful for staining DNA, chromosomes, and nuclei. May be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Biochem/physiol Actions
bisBenzimide H 33258 is a potent and selective Bcl-XL inhibitor.
bisBenzimide H 33258 is a potent and selective Bcl-XL inhibitor. bisBenzimide H 33258 is a membrane-permeable, fluorescent DNA stain with low cytotoxicity that intercalate in A-T regions of DNA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
14530B115594403
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
mp
280 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under bisBenzimide H 33258
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)