Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 610.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
mol wt
442.5
color
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: soluble
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
InChI key
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| solubility DMSO or DMF: soluble | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 25 mg/mL |
| form solid | form solid or viscous liquid | form solid or viscous liquid | form powder |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay >95% (HPLC) | assay >95% (HPLC) | assay ≥90% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A5348-25MG | 04061832339924 |