Vai a
89720
Sodium p-toluenesulfinate
purum, anhydrous, ≥96.0% (NT)
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfinic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 114.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 209.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
4-CH3-C6H4SO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-538-5
Beilstein/REAXYS Number:
3574491
MDL number:
Assay:
≥96.0% (NT)
Form:
powder
CHF 114.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
purum
assay
≥96.0% (NT)
form
powder
functional group
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
455652152536T35807
assay
≥96.0% (NT)
assay
95%
assay
95%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
-
functional group
sulfinic acid
functional group
sulfinic acid
functional group
tosylate
functional group
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium p-toluenesulfinate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rylie A Green et al.
Acta biomaterialia, 6(1), 63-71 (2009-07-01)
Conductive neural interfaces tailored for cell interaction by incorporation of bioactive factors are hypothesized to produce superior neuroprostheses with improved charge transfer capabilities. This study examined the effect of entrapping nerve growth factor (NGF) within the conducting polymer poly(ethylene dioxythiophene)
Paratchata Batsomboon et al.
The Journal of organic chemistry, 74(10), 4009-4012 (2009-04-24)
2-Arylchromans were readily prepared from the hetero-Diels-Alder reactions of styrenes with the ortho-quinone methides (o-QMs) which, in turn, were generated by treating the MOM-protected benzylacetate derivatives with p-TsOH immobilized on silica (PTS-Si) in toluene under mild conditions (0 degrees C
W Dong et al.
Hua xi yi ke da xue xue bao = Journal of West China University of Medical Sciences = Huaxi yike daxue xuebao, 21(3), 277-280 (1990-09-01)
Using biotinylated human Y-specific DNA probe PHY2.1 and Cos 84, we carried out Southern and dot hybridization with human DNA from artificially aborted chorionic villi, and with DNA of peripheral lymphocytes from normal male and female. The results show that
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
89720-500G04061833076545
89720-100G04061832420813