Vai a
85488
2-metiltetraidrofurano
analytical standard
Sinonimo/i:
2-MeTHF, Tetraidro-2-metilfurano, Tetraidrosilvano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 178.00
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 314.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
102448
MDL number:
CHF 178.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.406
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyltetrahydrofuran is a sustainable green alternative and offers both economical and environmentally friendly advantages over tetrahydrofuran and dichloromethane in a variety of organometallic reactions and biphasic reactions.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1558101438010744069
USP
USP
1438010
2-Methyltetrahydrofuran
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-metiltetraidrofurano
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)