Vai a
80490
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
DMP, Dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 205.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
261-320-6
MDL number:
CHF 205.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Cross-linking reagent for the modification of proteins via amidation[1][2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D83888.140998.03068
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Use of a diimidoester cross-linking reagent to examine the subunit structure of rabbit muscle pyruvate kinase.
G E Davies et al.
Canadian journal of biochemistry, 50(4), 416-422 (1972-04-01)
C Schneider et al.
The Journal of biological chemistry, 257(18), 10766-10769 (1982-09-25)
A method is described by which an immunoaffinity matrix was constructed by binding antibody directly or indirectly to protein A-Sepharose 4B followed by cross-linking of the complex with dimethyl pimelimidate. This allows optimal spatial orientation of antibodies and, thus, maximum
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
361771-250ML04061831824483
361771-1L04061837830655
80490-25G04061832405339
80490-5G04061832979755