Vai a
77367
ElectroGreen® (−)-Ethyl L-lactate
greener alternative
≥99.0%
Sinonimo/i:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 74.40
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 235.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
211-694-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720839
Assay:
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC), ≥99.0%
Form:
liquid
CHF 74.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(−)-Ethyl L-lactate, ≥99.0%
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
assay
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC), ≥99.0%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −10.5±1°, neat
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.1% water
evapn. residue
<0.01%
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.), n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.01 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.03 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Application
biodegradable solvent replacement for optical and microelectronical purposes
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a safer and more sustainable alternative to ethyl acetate and acetone. It is an ester of natural L-lactic acid, which is produced by fermentation of sugar and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
69799E3410208996
(&#8722;)-Ethyl L-lactate analytical standard
Supelco
08996
(−)-Ethyl L-lactate
assay
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)