Vai a
76307
4-(2-aminoetil)benzene solfonil fluoruro
Sinonimo/i:
AEBSF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 153.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 593.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’020.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10FNO2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.69
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7604627
CHF 153.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Pefabloc® SC is a potent, nontoxic and relatively easy to use, irreversible serine proteinase inhibitor. It is reported to efficiently inhibit the platelet activating factor (PAF)-degrading acetylhydrolase (acetylhydrolase) in both humans and rats.
Pefabloc® SC is a trypsin inhibitor, which can be used in the synthesis of its arginine-like analogue, 4-(2-guanidinoethyl)benzenesulfonyl fluoride.
Application
Si raccomanda l′impiego di concentrazioni tra 0,1 e 1 mM.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pefabloc® SC may be used as an analytical standard in determining the native oligomeric state and substrate specificity of rat NTPDase1 and NTPDase2 after heterologous expression in Xenopus oocytes. It may also be used as an esterase inhibitor, which is added to the whole blood to improve the stability of ciclesonide for the determination of ciclesonide (CIC) and its active metabolite, desisobutyryl-ciclesonide (des-CIC), in human plasma using liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometric (LC-APCI-MS/MS) method.
Biochem/physiol Actions
Il cloridrato di 4-(2-amminoetil)benzensolfonilfluoruro (AEBSF) è un inibitore irreversibile delle serin-proteasi. Le costanti di inibizione sono simili a quelle del fenilmetansolfonilfluoruro (PMSF) e del diisopropilfluorofosfato (DFP). È stato dimostrato che l'AEBSF è in grado di inibire la tripsina, la chimotripsina, la plasmina, la callicreina e la trombina. Quale alternativa a PMSF e DFP, l'AEBSF offe minore tossicità, migliore solubilità in acqua e migliore stabilità nelle soluzioni acquose. L'AEBSF può essere utilizzato nelle colture cellulari in concentrazioni fino a 0,25 mM.
Other Notes
Potent and irreversible inhibitor of serine proteases; in contrast to PMSF, it is water soluble and non-toxic[1]; Unaffected by albumin[2]
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8456SBR000155.08436
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder or crystals
form
powder
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. How is 76307 packaged in quantities of 100mg, 500mg, and 1G?
    1 answer
    1. The 100mg and 500mg quantities are packaged in a 2ml clear polypropylene vial with a polypropylene screw-type cap. The 1G quantity is packaged in a 5ml clear polypropylene vial with a polypropylene screw-type cap.