Vai a
72004
dNTP Mix (10mM)
suitable for PCR, suitable for RT-PCR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106301
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Level
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable, RT-PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
dNTP Mix (10mM) is an equimolar mixture consisting of high purity dATP, dGTP, dCTP, and dTTP which can be directly used in PCR, Reverse Transcription (RT) and one-step RT-PCR experiments.
Features and Benefits
dNTP mix has the following benefits:
  • HPLC purity >99%.
  • Strict Quality Control to ensure batch quality.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DNTPM-RODNTP100ADTTP-RO
dNTP Mix (10mM) suitable for PCR, suitable for RT-PCR
Sigma-Aldrich
72004
dNTP Mix (10mM)
PCR Nucleotide Mix solution, sufficient for 500 reactions (11581295001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
Roche
DNTPM-RO
PCR Nucleotide Mix
Roche
Roche
DTTP-RO
dTTP
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
10 mM
concentration
10 mM
concentration
100 mM
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
PCR: suitable, RT-PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Explorez des matières premières de haute qualité pour le développement de tests de diagnostic et la fabrication IVD. Tirez parti de notre expertise en matière de tests de diagnostic moléculaire et d'enzymes pour les essais moléculaires.
Passate in rassegna le nostre materie prime molecolari di alta qualità finalizzate allo sviluppo di saggi diagnostici e alla produzione di IVD. Approfittate della nostra competenza in materia di analisi diagnostiche molecolari e di enzimi per saggi molecolari.
Erfahren Sie mehr über hochwertige Rohstoffe für die Entwicklung diagnostischer Assays und die IVD-Herstellung. Profitieren Sie von unseren Fachkenntnissen in Bezug auf Tests für die molekulare Diagnostik und Enzyme für molekulare Assays.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
72004-1ML04065267927510
72004-5ML04065267927527
Questions
  1. How much PCR reactions can we perform with 1 ml ?
    1 answer
    1. Following the experimental process below, 1 ml of this product can be used for 1,000 reactions.
      -For a 50 μl PCR reaction system: add 1 μl of this product.
      -For a 20 μl RT-PCR reaction system: add 1 μl of this product.