Vai a
46005
Fenclorim
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4,6-Dichloro-2-phenylpyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
142293
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1cc(Cl)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H6Cl2N2/c11-8-6-9(12)14-10(13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
NRFQZTCQAYEXEE-UHFFFAOYSA-N
General description
Fenclorim is a herbicide saferner belonging to the pyrimidine class, used for the protection of crops from seedling damage. It mainly acts by metabolizing pretilachlor in direct seeded rice.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Fenclorim may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples and food crops using different chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Pesticide Encyclopedia (2014)
Development and validation of a multiresidue method for determination of 82 pesticides in water using GC
Mamun R.IM, et al.
Journal of Separation Science, 32(4), 559-574 (2009)
Quantification of pesticides in food crops using QuEChERS approaches and GC-MS/MS
Cho J, et al.
Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 33(12), 1803-1816 (2016)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
115931002504022536162195
46005-250MG04061832343679