Vai a
44948
Iron(II) gluconate hydrate
Sinonimo/i:
Ferrous gluconate hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 83.80
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H11O7)2Fe · aq
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3805721
CHF 83.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
loss
5-15% loss on drying
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI key
BJBSKTPEFSQVHL-XRDLMGPZSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3077263340818.17054
Sodium gluconate E 576
SAFC
8.17054
Sodium gluconate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
loss
5-15% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bhawana Sachdeva et al.
International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, 91(1-2), 133-142 (2019-11-09)
The objective of this investigation was to evaluate the stability of vitamin A in fortified milk which was exposed to different processing conditions viz. heat treatments (pasteurization, boiling and sterilization), light exposure treatments (1485, 2970 and 4455 lux for 2, 4
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
328227-5G04061833037935
328227-1G04061838348722
44948-1KG04061826256091
44948-250G04061832938523