Vai a
33247
Urea
ACS reagent grade, ≥99%, solid, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
Assay:
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Urea, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
form
solid
impurities
alkalic reac. substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.05% ammonium (NH4), ≤0.1% biuret
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 105°C, 1 h
mp
132-135 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤2 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution, in accordance for identity
functional group
amine
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
L′urea è il fertilizzante azotato a lento rilascio più comunemente utilizzato.
L′urea è un solido incolore, inodore. Presenta cristalli prismatici. Forma nitrati insolubili con l′acido nitrico e ossalati con l′acido ossalico. Reagendo con alcani o alcani sostituiti, produce composti con inclusione di reticoli cristallini.
Application
L′urea è stata usata nei seguenti studi:
  • Sintesi di nanoparticelle di SnO2.[1]
  • Sintesi di uretani, ureidi e semicarbazidi.
  • Denaturazione della proteina isolata dal ceppo Y15696 di Saccharomyces cerevisiae.[2]
  • Studi di elettroforesi proteica.[3]
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utile per rinaturare le proteine di campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M, come i corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) per ripiegare le proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
U5128U125015604
Urea puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sigma-Aldrich
33247
Urea
Urea ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
Urea
Urea ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
Urea
Urea puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
Urea
assay
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
assay
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis), 99.0-100.5%
assay
≥99.5%
assay
99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 8 M
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
132-135 °C
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C
form
solid
form
solid
form
pellets
form
solid
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Fertilizer Encyclopedia, 709-709 (2009)
Genna L Andrews et al.
Analytical chemistry, 83(13), 5442-5446 (2011-05-31)
The TripleTOF 5600 System, a hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometer, was evaluated to explore the key figures of merit in generating peptide and protein identifications that included spectral acquisition rates, data quality, proteome coverage, and biological depth. Employing a Saccharomyces
Joost P J J Hegmans et al.
The American journal of pathology, 164(5), 1807-1815 (2004-04-28)
Exosomes are small membrane vesicles secreted into the extracellular compartment by exocytosis. Tumor exosomes may be involved in the sampling of antigens to antigen presenting cells or as decoys allowing the tumor to escape immune-directed destruction. The proteins present in
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
33247-5KG04061826736760
33247-2.5KG04061832977560
33247-1KG04061835365654
33247-250G04061826736753