Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 162.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI key
TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99.0% (T) | assay 98% | assay ≥99.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 160 °C (dec.) (lit.) | mp 85-87 °C (lit.) | mp 36-40 °C (lit.) | mp 79-83 °C (lit.) |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reaction type: C-H Activation, reagent type: ligand | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reaction type: C-H Activation, reagent type: ligand |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 09896-1G | 04061826100431 |