Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 116.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10.0% water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChI key
QWYFHHGCZUCMBN-SECBINFHSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| optical activity [α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -23±2°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D -15.0±2.0°, c = 1 in methanol | optical activity [α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 70090-100ML | 04061832795935 |
| W244503-1KG-K | 04061837544910 |
| W244503-20KG-K | 04061837544927 |
| W244503-SAMPLE-K | 04061837512766 |
| W244511-1KG-K | 04061834365471 |
| W244503-9KG-K | 04061837544941 |
| W244511-500G-K | 04061834404156 |
| W244503-4KG-K | 04061837544934 |
| W244511-SAMPLE-K | 04061834355212 |
| 04597-1ML | 04061838633781 |